Learn More
Alanin (L-Alanin), LoGiCal
Beschreibung
Alanin (L-Alanin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Alanine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C3 H7 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7 CI,8 CI), (2 S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-Aminopropansäure |
| Mehr anzeigen |