Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 98 %
Artikelnummer. 11422648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422648 5000 g 5000 Gramm
11412648 250 g 250 Gramm
11402648 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422648 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16665.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation. Beta-Alanin wird als Nahrungsergänzungsmittel in der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Erhöht die Leistung der Muskelkraft & erhöht die Muskelmasse, erhöht die Ausdauer bei anaeroben Muskeln.
Löslichkeit
In Wasser löslich (550 g/l). Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Leicht hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-95-9
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008200
InChI-Schlüssel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-Name 3-Aminopropansäure
SMILES NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Merck Index 14,205
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone.
Dichte 1.437
Menge 5000 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%