Learn More
Alagebriumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30314672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314672 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA4704055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Summenformel C13H14ClNOS
Menge 5 g
Synonym 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
InChI-Formel InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-Name 2-(4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phenylethanon;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 267.77
Formelmasse 267.0485