Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 12 mm Innendurchmesser: 8 mm, Thermo Scientific Chemicals
auf Anfrage - 286.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11302768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.DR |
200 mm |
135.71 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15451147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.Q@ |
400 mm |
auf Anfrage
400 Millimeter |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11322768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.DW |
300 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11342768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.DM |
100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11312768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.EH |
600 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11382758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.EM |
800 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11332768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030073.EO |
1000 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||