Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378247
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
Artikelnummer. 11378247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031708.DR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis Both ends open (Thin walls)
Menge 200 mm
Form Röhrchen, beide Enden offen (dünnwandig), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm