Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
200 Millimeter
300 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
| Namenshinweis | Both ends open (Thin walls) |
| Menge | 300 mm |
| Form | Röhrchen, beide Enden offen (dünnwandig), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm |