Learn More
Al-23 Schutzschlauch, einseitig geschlossen, Außendurchmesser: 20 mm Innendurchmesser: 15 mm, Wand: 2.5 mm, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 030052.FA
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11372698
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Protective Tube
One end closed
2030 mm