Learn More
Al-23 Isolier-Beads, Außendurchmesser: 4 mm, vier 0.8 mm-Bohrungen, Länge: 4 mm, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
100 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Insulating Beads |
| Namenshinweis | 4 channels |
| Menge | 100 Pk. |
| Form | Isolierende Beads |