Learn More
Al-23 Schiffchen, L1: 124 mm, L2: 106 mm, B1: 23 mm, B2: 19 mm, H: 13 mm, B: 3 mm, Vol.: 10.3, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 Boat |
| Menge | 1 Pc. |
| Form | Boot |