Learn More
Invitrogen™ Human AKT1 (PKB alpha), His Tag Recombinant Protein
Human AKT1 (PKB alpha), His Tag Recombinant Protein
846.00 CHF - 18250.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005154 |
---|---|
Gen-Alias | AKT1 (PKB alpha) |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539276
|
Invitrogen™
P2999 |
10μg |
846.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10217342
|
Invitrogen™
PV3599 |
1mg |
18250.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478383
|
Invitrogen™
PR3878D |
100 μg |
2895.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
AKT1 (PKB alpha) is a serine⁄threonine kinase that regulates cell survival. The activated enzyme inhibits apoptosis and stimulates cell cycle progression by phosphorylating numerous targets in various cell types, including cancer cells.Spezifikation
NP_005154 | |
Human | |
Baculovirus |
AKT1 (PKB alpha) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.