Learn More
AKR1B10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen AKR1B10
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858314
Unterlagen ansehen
Proteintech
18252-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16848314
Unterlagen ansehen
Proteintech
18252-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member can efficiently reduce aliphatic and aromatic aldehydes, and it is less active on hexoses. It is highly expressed in adrenal gland, small intestine, and colon, and may play an important role in liver carcinogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
AKR1B10
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O60218
296972, 57016, 67861
AKR1B10 Fusion Protein Ag13042
Primary
-20°C
AKR1B10
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AKR1B10, AKR1B11, AKR1B12, Aldose reductase like, ALDRLn, ARL 1, ARL1, ARP, hARP, HSI, SI reductase, Small intestine reductase
AKR1B10
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AKR1B10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech