Learn More
AKNA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen AKNA
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16882445
Unterlagen ansehen
Proteintech
23785-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16872445
Unterlagen ansehen
Proteintech
23785-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
AKNA is a transcription factor that specifically activates the expression of the CD40 receptor and its ligand CD40L/CD154, two cell surface molecules on lymphocytes that are critical for antigen-dependent-B-cell development. It binds to A/T-rich promoters.
Spezifikation
Spezifikation
AKNA
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q7Z591
80709
AKNA Fusion Protein Ag20662
Primary
-20°C
AKNA
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AKNA, AT hook transcription factor, KIAA1968, RP11 82I1.4
AKNA
IgG
Antigen Affinity Chromatography