Learn More
Syngene™ AirClean™ Replacement UV Shelf with Pipette Holder
Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PCR-Arbeitsstation mit 122 cm (48 in.) breitem Schutzgehäuse
PCR-Arbeitsstation mit 61 cm (24 in.) und 81 cm (32 in.) breiten Schutzgehäusen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die einfache Lagerung von Pipetten und Pipettenspitzen in einer PCR-Arbeitsstation mit Schutzgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCR-Arbeitsstation mit 122 cm (48 in.) breitem Schutzgehäuse |
| Enthält | Pipettenhalter |
| Produkttyp | UV-Einlegeboden |