Learn More
Syngene™ AirClean™ PowderSafe™ Gehäuse vom Typ A mit automatischer AirSafe™ Sicherheitssteuerung
Artikelnummer. 17755894 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
48 in.
Tiefe (angloamerikanisch):
24 in.
25 in.
Höhe (angloamerikanisch):
30 in.
40 in.
41 in.
42 in.
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Tiefe (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
17755894 48 in. 25 in. 42 in. 1 Stück
17705894 32 in. 24 in. 30 in. 1 Stück
17715894 32 in. 24 in. 40 in. 1 Stück
17725894 32 in. 25 in. 40 in. 1 Stück
17735894 48 in. 24 in. 30 in. 1 Stück
17745894 48 in. 24 in. 41 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17755894 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYN48PSACTSSE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AirClean™ PowderSafe™ Typ-A-Gehäuse bieten eine sichere und effektive Wiegeumgebung für giftige Verbindungen oder flüssige Chemikalien. Für Waagen konstruiert, um den Bediener durch das Auffangen von Partikeln in der HEPA-Filtration zu schützen. Diese kompakten, kanallosen Gehäuse werden vollständig montiert geliefert.
PowderSafe Gehäuse des Typs A bieten eine sichere und effektive Wiegeumgebung für toxische Verbindungen und/oder flüssige Chemikalien. Speziell für Waagen entwickelt, PowderSafe Gehäuse des Typs A schützen den Bediener, indem sie Partikel mittels HEPA-Filtration auffangen, ohne die Gleichgewichtsstabilität zu beeinträchtigen. Diese kompakten Gehäuse ohne Abluftleitung sind werkseitig auf Leckagen getestet, zertifiziert und werden vollständig montiert geliefert, um eine einfache Installation auf jeder Arbeitsplatte zu ermöglichen.
Standardausstattung
  • Kanalloses Ausgleichsgehäuse ausgestattet mit AirSafe™ Automatischer Sicherheitsregler
  • Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
  • Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
  • Umschließt das Gerät und bietet dem Anwender dennoch vollen Zugang
  • UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
  • ISO 5 vertikale laminare Luftströmung*
  • UV- und Leuchtstofflampen
  • Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
  • Timer für Laborereignisse
  • HEPA-Filtration zur Eindämmung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
  • Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
  • Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
  • Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
  • Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
  • Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr durch verschüttete Chemikalien besteht
  • Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
Produkttyp Gehäuse für Waagen ohne Abluftleitung
Filtertyp HEPA
Zertifizierung/Konformität UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1, EN 61326-1
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 635 mm
Innentiefe (metrisch) 584 mm
Höhe (angloamerikanisch) 42 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 29 in.
Höhe (metrisch) 1067 mm
Innenhöhe (metrisch) 737 mm
Enthält Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung
Geräuschpegel < 49 dBA
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 47 in.
Breite (metrisch) 1219 mm
Innenbreite (metrisch) 1194 mm