Learn More
Syngene™ AirClean™ PowderSafe™ Type A Enclosure with AirSafe™ Automatic Safety Controller
AirClean™ PowderSafe™ Type A enclosures provide a safe and effective weighing environment for toxic compounds or liquid chemicals. Engineered for balances, to protect the operator by capturing particulate in HEPA filtration. These compact, ductless enclosures are shipped fully assembled.
Marke: Syngene™ SYN-32PSAC-E
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
PowderSafe Gehäuse vom Typ A bieten eine sichere und effektive Wägeumgebung für toxische Stoffe und/oder flüssige Chemikalien. Die speziell für Waagen entwickelten PowderSafe Gehäuse vom Typ A halten Partikel dank HEPA-Filtration zurück und schützen so den Anwender, ohne die Stabilität der Waage zu beeinträchtigen. Diese kompakten Gehäuse ohne Abluftleitung sind werkseitig auf Leckagen getestet, zertifiziert und werden vollständig montiert geliefert, um eine einfache Installation auf jeder Arbeitsplatte zu ermöglichen.
Standardausstattung
- Gehäuse für Waagen ohne Abluftleitung mit automatischer AirSafe™ Sicherheitssteuerung
- Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
- Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
- Umschließt das Gerät und bietet dem Anwender dennoch vollen Zugang
- UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
- Vertikale laminare Luftströmung gemäß ISO 5*
- UV- und Leuchtstofflampen
- Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
- Timer für Laborereignisse
- HEPA-Filtration zur Eindämmung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
- Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
- Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
- Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
- Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
- Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr durch verschüttete Chemikalien besteht
- Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
| Gehäuse für Waagen ohne Abluftleitung | |
| UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1, EN 61326-1 | |
| 23 in. | |
| 584 mm | |
| 19 in. | |
| 482 mm | |
| < 49 dBA | |
| 31 in. | |
| 787 mm |
| HEPA | |
| 24 in. | |
| 610 mm | |
| 30 in. | |
| 762 mm | |
| Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung | |
| 32 in. | |
| 813 mm |