Learn More
SCAT™ Luftventile, Green Line, PU
Artikelnummer. 31454227 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31454227 10 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454227 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 497010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 CHF
    234.87 CHF / 10 Sets
    Sparen 69.13 CHF
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Green Line Sicherheitskappen stehen für die bewusste Entscheidung, auf PFAS zu verzichten, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.
  • PFAS-frei – zukunftssicher und nachhaltig: Die Green Line verzichtet vollständig auf PFAS und verwendet PEEK als fluorfreier Hochleistungskunststoff, der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit garantiert.
  • Vollständige regulatorische Sicherheit: Die Produkte der Green Line eliminieren die Risiken, die von den bevorstehenden PFAS-Verboten ausgehen, und erfüllen höchste Umwelt- und ESG-Anforderungen.
  • Technische Qualität ohne Kompromisse: Die Sicherheitskappen sind 1:1 kompatibel mit bestehenden Systemen, chemikalienbeständig, autoklavierbar und absolut dicht gemäß den geltenden Normen. SCAT Standard.
  • Sichtbar nachhaltig: Durch ihre grüne Farbe machen die Produkte Nachhaltigkeit sichtbar und demonstrieren das Engagement des Labors für eine PFAS-freie Zukunft.
  • Vorausschauende Entwicklung: Green Line sichert Laborprozesse langfristig gegen regulatorische Risiken ab und unterstützt nachhaltige Unternehmensstrategien.
  • Produktvielfalt und Kosteneffizienz: Die Serie bietet eine breite Palette an Varianten, Starterkits und Zubehör für flexible, kostengünstige und sofort einsatzbereite HPLC-Lösungen.
  • Zusammenfassend lässt sich sagen: SCAT Green Line steht für PFAS-freie, behördlich unbedenkliche, technisch leistungsstarke und sichtbar nachhaltige Laborlösungen – ohne Kompromisse bei Qualität, Dichtheit oder Kompatibilität. Während herkömmliche Verschlüsse auf PTFE basieren, einem Vertreter der sogenannten persistenten Chemikalien, verwendet die Green Line PEEK , ein vollständig fluorfreier Hochleistungskunststoff mit hervorragenden chemischen und thermischen Eigenschaften.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GreenLine Portfolio
Material PEEK
Gewindegröße 1/4-28 UNF
Zur Verwendung mit (Anwendung) PFAS-freie Analysen
Menge 10 Pk.
Farbe Grün
Produkttyp Ventil