Learn More
Ismatec™ PVDF-Druckluft-Doppelmembranpumpe, Santoprene
Click to view available options
Flussrate:
21 gal./min max.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der luftbetriebene Motor beseitigt Funkenprobleme bei elektrischen Pumpen.
- Die verschraubte Pumpenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zum Pumpenkopf für Wartungszwecke und hält die Dichtung nach wiederholter Wartung aufrecht.
- Nicht-metallische Pumpen eignen sich ideal für stark korrosive Flüssigkeiten mit intermittierendem/bedarfsgerechtem Einsatz, tragbare Flüssigkeiten mit geringem Abrieb und suspendierte Feststoffe.
- Sicherer Umgang mit abrasiven Flüssigkeiten und Schlämmen — ideal für hochviskose und scherempfindliche Materialien.
- Der gekapselte Schalldämpfer bietet eine hervorragende Schalldämpfung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Luftbetrieben, Doppelmembran |
| Flussrate | 21 gal./min max. |
| Maximaler Druck | 100 psi |
| Material | Membran:Santoprene-PTFE |
| Max. Temperatur (metrisch) | 98 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -12 °C |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 17,94 cm |
| Gesamthöhe (metrisch) | 33,89 cm |