Learn More
Aalborg™ Luftmassendurchflussmessgerät
606.81 CHF - 1335.60 CHF
Specifications
Typ | Massendurchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | 5% |
Zertifizierung/Konformität | NIST-Kalibrierungszertifikat |
Kennwerte der Stromversorgung | Max. 12 V bis 200 mA |
Präzision | ± 1,5 % |
Product Code | Brand | Luftstromrate | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Luftstromrate | Price | Quantity & Availability | |||||
11713479
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-C0/3AB-02-SS |
0 bis 20 ml/min |
1335.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11717839
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-A0/3AB-04-SS |
0 bis 100 ml/min |
1335.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11747829
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3AB-03-SS |
0 bis 50 ml/min |
921.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11822280
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3NC-06-SS |
0 bis 500 ml/min |
921.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11872170
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3AB-07-SS |
0 bis 1 LPM |
921.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11832220
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3AB-08-SS |
0 bis 2 LPM |
921.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882170
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3AB-09-SS |
0 bis 5 LPM |
921.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892170
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3AB-10-SS |
0 to 10 LPM |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Specifications
Massendurchflussmesser | |
NIST-Kalibrierungszertifikat | |
± 1,5 % | |
5°bis 50 °C |
5% | |
Max. 12 V bis 200 mA | |
Endwert |