Beschreibung
- Flexible Einstellung, die sich für eine Vielzahl von Toilettenräumen eignet.
- Frischer Zitrusduft für einen sauberen Eindruck
Verfügbare Duftrichtungen:
- Zitrusfrüchte
- Probierpaket mit Zitrus-, Frucht- und Blumendüften
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nachfüllpackung für Lufterfrischer |
| Color-coded | Nein |
| Form | Spray |
| Scent | Zitrusfrüchte |
| Farbe | Klar |
| Verpackung | Metallbehälter |
| Menge | 12/Pk. |
| Volumen (metrisch) | 75 mL |
| Alternate Part Number | 7322540030082 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
- Gefahr
- Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H222-Extrem entzündbares Aerosol.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.