Learn More
Aalborg™ Luftströmungsmessgerät
Click to view available options
Luftstromrate:
180 LPM
900 LPM
Wasserflussrate:
28 LPM
5,64 LPM
Anschlüsse:
1/2 in. NPT (F)
1 in. NPT (F)
Modell:
MS-VJ
MS-VK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Durchflussmesser in einem geschlossenen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.
- Ideal für industrielle Anwendungen mit Durchflussraten bis 116 GPM und 250 SCFM.
- Zur industriellen Wasser- und Luftversorgung.
- Die Messgeräte haben eine Einteilung für die direkte Wasser- und Luftmessung.
- Durchflussmesser mit FNPT-Endanschlüsse für eine einfache Inline-Installation.
- Zu den benetzten Teilen gehören Durchflussrohre aus Borosilikatglas, Viton-O-Ringe, Anschlüsse aus Edelstahl 316, Führungsstangen, Schwimmer und Schwimmanschläge.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ±3 % |
| Luftstromrate | 180 LPM |
| Nenndruck | 8,6 bis 13,8 bar |
| Anschlüsse | 1/2 in. NPT (F) |
| Modell | MS-VJ |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.5 % |
| Material der Dichtung | Viton-A™ (Standard) |
| Temperatur (metrisch) | 93 °C |
| Wasserflussrate | 5,64 LPM |