Learn More
Aalborg™ Luftströmungsmessgerät
Artikelnummer. 11778428
Click to view available options
Luftstromrate:
180 LPM
900 LPM
Wasserflussrate:
28 LPM
5,64 LPM
Anschlüsse:
1/2 in. NPT (F)
1 in. NPT (F)
Modell:
MS-VJ
MS-VK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11778428
Marke: Aalborg™ MSVJ/M0502STN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Aalborg™ Industriemodell M-Durchflussmesser ist ideal für industrielle Anwendungen mit Durchflussraten bis zu 116 GPM und 250 SCFM.
  • Robuste Durchflussmesser in einem geschlossenen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.
  • Ideal für industrielle Anwendungen mit Durchflussraten bis 116 GPM und 250 SCFM.
  • Zur industriellen Wasser- und Luftversorgung.
  • Die Messgeräte haben eine Einteilung für die direkte Wasser- und Luftmessung.
  • Durchflussmesser mit FNPT-Endanschlüsse für eine einfache Inline-Installation.
  • Zu den benetzten Teilen gehören Durchflussrohre aus Borosilikatglas, Viton-O-Ringe, Anschlüsse aus Edelstahl 316, Führungsstangen, Schwimmer und Schwimmanschläge.
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 180 LPM
Nenndruck 8,6 bis 13,8 bar
Anschlüsse 1/2 in. NPT (F)
Modell MS-VJ
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Material der Dichtung Viton-A™ (Standard)
Temperatur (metrisch) 93 °C
Wasserflussrate 5,64 LPM