Learn More
Thermo Scientific™ Luftfilter-Ersatzkits für Ultratiefkühlgeräte
Ersetzen Sie mit diesen Ersatzteilen ganz einfach die Luftfilter Ihres Ultratiefkühlgeräts.
Marke: Thermo Scientific™ 195948
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ersetzen Sie mit Thermo Scientific™ Luftfilter-Ersatzkits für Ultratiefkühlgeräte ganz einfach die Luftfilter Ihres Ultratiefkühlgeräts.
ErsatzluftfilterSpezifikation
Zur Verwendung mit Forma 8600, Herafreeze HFC, RevCo CxF und TSC-Serie 12.7, 17.0 und 20.0-ft³-Tiefkühltruhen | |
20 cu. ft. | |
Truhe |
Luftfilter für Tiefkühlgerät | |
566,3 L | |
TSC-Serie 12.7, 17.0 und 20.0 cu. Ft. ULT-Gefriertruhen/Tiefkühlgeräte, HERAfreeze™ HFC, TSC-Serie 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.-Tiefkühler |