Learn More
Aalborg™ Air Direct Glas-Durchflussrohr 65 mm Referenzskala
Artikelnummer. 11872430
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
1.946 ml/min
10 l/min
100 ml/min
104 ml/min
2 l/min
2,5 l/min
2.000 ml/min
24,6 l/min
250 ml/min
299 ml/min
4 l/min
4.922 ml/min
40 l/min
5 l/min
5.000 ml/min
50 ml/min
500 ml/min
6 ml/min
62 l/min
75 ml/min
986 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Packungsgröße
11872430 100 ml/min 1 Stück
11812430 50 ml/min 1 Stück
11852450 2.000 ml/min 1 Stück
11872450 10 l/min 1 Stück
11802320 4.922 ml/min 1 Stück
11872310 2 l/min 1 Stück
11882310 4 l/min 1 Stück
11862450 5 l/min 1 Stück
11802300 104 ml/min 1 Stück
11862310 2,5 l/min 1 Stück
11832440 250 ml/min 1 Stück
11862290 6 ml/min 1 Stück
11832310 986 ml/min 1 Stück
11842310 1.946 ml/min 1 Stück
11822450 1.000 ml/min 1 Stück
11852330 24,6 l/min 1 Stück
11842430 75 ml/min 1 Stück
11892450 40 l/min 1 Stück
11882330 62 l/min -
11812300 299 ml/min -
11768328 5.000 ml/min 1 Stück
11812450 500 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11872430 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT36502GLVA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45 CHF
    44.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.43 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Breite (metrisch) 65 mm
Luftstromrate 100 ml/min