Learn More
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Artikelnummer. 11832440
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
1.946 ml/min
100 ml/min
104 ml/min
10 l/min
2,5 l/min
2.000 ml/min
24,6 l/min
250 ml/min
299 ml/min
2 l/min
4.922 ml/min
40 l/min
4 l/min
5.000 ml/min
500 ml/min
50 ml/min
5 l/min
62 l/min
6 ml/min
75 ml/min
986 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11832440
Marke: Aalborg™ FT03203CAVN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Breite (metrisch) 65 mm
Luftstromrate 250 ml/min