Learn More
BINDER™ Luftwechselmessung
Luftwechselmessung - nach ASTM D5374 mit Definition und Protokoll gemäß Umgebungstemperatur
Marke: BINDER™ 8012-0195
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zubehör für Trocknungs- und Heizkammer
- Misst die Austauschrate in der Umgebungstemperatur
- Messung im Werk
- Mit Definition und Protokoll nach Umgebungstemperatur
- Zur Verwendung mit allen Modellen FB und M
Spezifikation
Messung der Luftwechselrate |