missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AGXT Antibody (2T4), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-44376IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AGXT Monoclonal specifically detects AGXT in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| AGXT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| NP_000021 | |
| AGXT | |
| Recombinant AGXT (330-392aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| This antibody is specific to AGXT | |
| Store at 4C in the dark. |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 2T4 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| AGT1L-alanine: glyoxylate aminotransferase 1, AGThepatic peroxisomal alanine:glyoxylate aminotransferase, AGXT1, alanine-glyoxylate aminotransferase, Alanine--glyoxylate aminotransferase, EC 2.6.1.44, EC 2.6.1.51, PH1, serine:pyruvate aminotransferase, SPATserine-pyruvate aminotransferase, SPTserine--pyruvate aminotransferase, TLH6 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 189 | |
| Human | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur