Learn More
BTX™ Nur AgilePulse™ MAX Wellenformgenerator
Fortschrittliche Elektroporationslösung für eine schnelle und effiziente Transfektion von bis zu 10 ml Zellsuspension
Marke:  BTX™ 470201N
Artikelnummer. 15417390
  • 25435.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
Enthält einen anwenderfreundlichen, programmierbaren Wellenformgenerator mit patentierter AilePulse™ Technologie, von BTX™ zum Patent angemeldete Großvolumenelektroporationskammer und ein proprietäres BTXPress™ Cytoporation Medium T, optimiert für die Elektroporation großer Volumen.
  • Skalierbarkeit
    • Transfektionsprotokolle lassen sich im AilePulse™ MAX-System problemlos von Standard-Laborküvetten bis zur großvolumigen Transfektion skalieren.
  • Maximale Effizienz mit Cytoporation Medium
    • BTXPress™ Cytoporation Medium T, das mit dem AilePulse™ MAX-System verwendet wird, wurde für maximale Effizienz mit einer Reihe von Zelllinien optimiert, einschließlich K562, A20, HEK293 und CHO-KI.
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Transfektanten, einschließlich DNA, RNA, siRNA und Oligonukleotiden.
    • Kann direkt in das komplette Wachstumsmedium für die Zellkultur nach der Elektroporation verdünnt werden.
  • Einfache Anwenderoberfläche
    • Alle Bedienelemente werden über den einfachen Touchscreen an der Vorderseite bedient.
    • Die Daten werden schnell über einen USB-Stick abgerufen und können auf detaillierte Impulseigenschaften einschließlich Impuls und Impulsstrom analysiert werden.
  • AgilePulse™ Advantage
    • Die Transfektionseffizienz und die Zelllebensfähigkeit werden durch spezialisierte, programmierbare elektrische Impulswellenformen verbessert, die besonders wichtig für größere Polynukleotidgaben wie DNA-Plasmide sind.
    • Die patentierte AgilePulse™ Technologie kombiniert eine einzigartige Sequenz von kurzen, hochintensiven Impulsen zur Poration von Zellmembranen, gefolgt von langen, niedrigintensiven Impulsen, um Transfektionsmittel mittels Elektroporese weiter in die Zellen zu treiben, während die Zelllebensfähigkeit erhalten bleibt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ Nur AgilePulse™ MAX Wellenformgenerator > Nur AgilePulse MAX Wellenformgenerator