Beschreibung
- Wird für die Immunisierung von Tieren, die Entwicklung von Impfstoffen und die Gentherapie verwendet und ist eine intramuskuläre, intradermale oder intratumorale Elektroporationslösung, um eine maximale Transfektionseffizienz zu erreichen
- Einfache Anwenderoberfläche
- Vorteile von Pulse Agile
- Gleichmäßige und zuverlässige Elektroporation
- Einfache und schnelle Behandlung
Spezifikation
Impfstoffentwicklung, intradermale Genabgabe, intramuskuläre Genabgabe, intratumorale Genabgabe | |
Elektroporationssystem | |
AgilePulse In Vivo IM (Intra-Muscular) System | |
15,7 in. | |
Needle Array | |
20 cm | |
50 bis 104 °F | |
10°bis 40 °C | |
25 lb. | |
12,6 in. | |
Non-sterile | |
Touchscreen-Display, Fußschalter |
5 kHz bis 1 Hz | |
50 bis 1000 V | |
Touchscreen | |
40 cm | |
7,9 in. | |
AilePulse™ IM-Generator, Griff für Parallelnadel-Array 47-0000), Parallelnadel-Array mit 4 Nadeln (47-0045 - 3 Pk.), Parallelnadel-Array mit 6 Nadeln (47-0070 - 3 Pk.) und IM-Software | |
0,200 bis 1000 ms | |
0,050 bis 10 ms | |
11,3 kg | |
32 cm | |
Electrode Connector Cable | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.