Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit bester Klebkraft
Die selbstlaminierenden B-417 Vinyl-Wickeletiketten mit hoher Haftfestigkeit eignen sich ideal für raue Bedingungen, wie sehr feuchte Umgebungen, Kabel mit kleinen Durchmessern sowie neuere Materialien für die Kabelummantelung.
42.87 CHF - 88.91 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
---|---|
Farbe | Black on White/Transparent |
Ausführung | Matte |
Format | Die-cut |
Material | Self-laminating Vinyl |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17881819
|
Brady™
170959 |
0.75 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.98 CHF
360 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17831739
|
Brady™
170961 |
0.75 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
88.91 CHF
340 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17821739
|
Brady™
170963 |
1 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.87 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17881779
|
Brady™
170962 |
1 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
69.11 CHF
260 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17821819
|
Brady™
170960 |
1.25 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
59.99 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801739
|
Brady™
170957 |
1.5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
57.88 CHF
180 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17841739
|
Brady™
170958 |
2.5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
56.59 CHF
110 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891759
|
Brady™
170964 |
2.5 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
54.87 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das Material haftet zuverlässig und langfristig auf Kabeln mit kleinem Durchmesser.
- Es bleibt auch in sehr feuchten Umgebungen sicher haften.
- Das Material bietet eine starke Haftfestigkeit auf verschiedenen Kabelummantelungen, wie Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC.
- Es verfügt über einen weißen bedruckbaren Bereich und ein transparentes Laminat zum Schutz des Aufdrucks.
- Ideal geeignet zur Kennzeichnung von Bedienfeldern, elektrischen Schalttafeln, Kabelbäumen, in der Datenkommunikation sowie für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung.
Spezifikation
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Self-laminating Vinyl | |
Non-sterile | |
-40°F to +158°F |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.004 in. |