Learn More
Brady™ Transparente Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Kennzeichnen Sie Leiterplatten, Schalttafeln und Geräte mit dem transparenten B-432 Polyester-Etikettenmaterial, bei dem die Oberflächenfarben um den gedruckten Etikettentext herum sichtbar sind. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
59.73 CHF - 60.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL Recognized to UL969, CSA Accepted |
---|---|
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Farbe | Black, Clear |
Ausführung | Gloss |
Format | Die-cut |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17871769
|
Brady™
170873 |
0.5 x 1 in. |
60.10 CHF
280 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801799
|
Brady™
170874 |
1.9 x 1 in. |
59.73 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vielseitig - ideal für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten sowie Sonnenkollektoren, Barcode-Etiketten und Typenschilder
- Beständig - aus einem widerstandsfähigen, transparenten Polyester gefertigt, beständig gegen Chemikalien, Öl, Wasser und extreme Temperaturen
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff, der sich ausgezeichnet für glatte und raue Oberflächen eignet
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL Recognized to UL969, CSA Accepted | |
Black, Clear | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Warehouse Marking | |
-40°F to +212°F | |
1 in. |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
0.004 in. | |
2.54 cm |