Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Multi-Purpose Nylon Labels for M710 and BMP71
Artikelnummer. 31910401
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Yellow
Abmessungen (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Packungsgröße:
750 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
31910401 White 6 x 17 mm 750 Rollen
31910397 Yellow 6 x 17 mm 750 Rollen
31910390 White 6 x 15 mm 750 Rollen
31910382 Yellow 6 x 15 mm 750 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910401 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 313464
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nylon cloth labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material
  • Use Part Number M7-R4300 for the BMP71/M710 label printers
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Farbe White
Ausführung Matte
Format Die-cut
Material Nylon Cloth
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.2 mm
Abmessungen (L x B) 6 x 17 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0.67 in.
Breite (metrisch) 17 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 26.97 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Alternate Part Number M7-219-499