Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Artikelnummer. 17809104
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,2 x 0,5 in.
0,375 x 0,5 in.
0,375 x 1,5 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 x 1 in.
0,6 x 0,375 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
750 Stück
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17809104 | 0,75 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 19,05 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17828114 | 0,2 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 5,08 mm | Rechteck | 750 Stück |
| 17858204 | 0,375 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17828974 | 0,375 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17888194 | 0,375 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17878224 | 0,375 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17868284 | 0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Quadratisch | 500 Stück |
| 17818164 | 0,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17838174 | 0,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17868324 | 0,6 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 15,24 mm | Rechteck | 750 Stück |
| 17839164 | 0,75 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19,05 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17888184 | 1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Quadratisch | 250 Stück |
| 17898724 | 1 x 2 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck | 1000 Stück |
| 17848434 | 1 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17811479 | 1 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17871499 | 1,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38,1 mm | Quadratisch | 250 Stück |
| 17818334 | 1,9 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17889034 | 1,9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17808104 | 1,9 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17828774 | 2 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50,8 mm | Rechteck | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17809104
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
173354
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M710, BMP71 |
| Latexfrei | Nein |
| Menge | 250 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 bis +212 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 100 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.102 mm |
| Dimensions (LxW) | 0,75 x 1,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Breite (metrisch) | 38.1 mm |
| Höhe (metrisch) | 19,05 mm |
| Alternate Part Number | M7-30-422 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |