Learn More
Brady™ Stark haftende, endlose Mehrzweck-Polyesteretiketten für M6/M7-Drucker
Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke:  Brady™ 174316
147.11 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 CHF
    161.29 CHF / 1 Rollen
    Sparen 1.71 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Klebstoff mit besonders starker Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenspannung
  • Ausgelegt für den Kontakt mit zahlreichen Lösungsmitteln
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
  • Hergestellt aus B-422 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm
50 ft.
1,9 in.
M6C-1900-422
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 bis +212 °F
0,004 in.
50 ft. x 1,9 in.
15.24 m
48.26 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Aktionscode: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Promo anwenden und hinzufügen...
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Aktionscode: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Promo anwenden und hinzufügen...