Learn More
Brady™ Stark haftende, endlose Mehrzweck-Polyesteretiketten für M6/M7-Drucker
Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke: Brady™ 174164
68.23 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Klebstoff mit besonders starker Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenspannung
- Ausgelegt für den Kontakt mit zahlreichen Lösungsmitteln
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
- Hergestellt aus B-422 Polyester-Material
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,625 in. | |
| M6C-625-422 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +212 °F | |
| 0,004 in. | |
| 50 ft. x 0,625 in. | |
| 15.24 m | |
| 15.88 mm |