Learn More
Brady™ Mehrzweck-Endlos-Nylonetikettenband für M6/M7 Drucker mit besonders starker Klebkraft
Artikelnummer. 17848884 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 ft. x 0,375 in.
30 ft. x 1,9 in.
30 ft. x 0,5 in.
30 ft. x 0,75 in.
30 ft. x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17848884 30 ft. x 0,5 in. M710, BMP71 1 Stück
17879054 30 ft. x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 1 Stück
17841529 30 ft. x 1,9 in. M710, BMP71 1 Rollen
17828274 30 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 1 Stück
17878304 30 ft. x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 1 Stück
17838944 30 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 1 Stück
17808234 30 ft. x 1 in. M710, BMP71 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17848884 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.55 CHF
    47.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.12 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
  • Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
  • Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
  • Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
  • Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 30 Ft
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Abmessungen (L x B) 30 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 30 ft.
Länge (metrisch) 9.14 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-499