Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
Marke: Brady™ 174155
Additional Details : Gewicht : 0.08200kg
Beschreibung
- Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Ampullen anbringen. Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F).
- Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
- Flaches Material haftet gut auf glatten, rauen, pulverbeschichteten und unregelmäßigen Oberflächen sowie auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
30 ft. | |
0.5 in. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
30 Feet | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
30 ft. x 0.5 in. | |
9.14 m | |
12.7 mm |