Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
Marke:  Brady™ 173292
Additional Details : Gewicht : 0.03900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17808234
  • 69.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Ampullen anbringen. Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F).
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
  • Flaches Material haftet gut auf glatten, rauen, pulverbeschichteten und unregelmäßigen Oberflächen sowie auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Continuous
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Rectangle
-40°C to +90°C
0.166 mm
30 ft.
1 in.
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Matte
Nylon
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
30 Feet
-40°F to +194°F
0.0065 in.
30 ft. x 1 in.
9.14 m
25.4 mm