Learn More
Aggrecan Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen Aggrecan
Klon 1G11B3
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233275
Unterlagen ansehen
Proteintech
68350-1-IG-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30237428
Unterlagen ansehen
Proteintech
68350-1-IG-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Aggrecan antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Aggrecan. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Aggrecan antibody has been validated for the following applications: IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Aggrecan
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
176
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G11B3
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse
AGC1; AGCAN; CSPG1; CSPGCP; MSK16; SEDK
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody