missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Agela™ SPE Cartridge Frits

Artikelnummer. 31744369 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 mL
30 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31744369 30 mL 50 Stück
31743266 12 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31744369 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AS030A
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PE Frit for SPE Tube

  • Brand: Agela
  • Technique: SP
  • Phase: No Phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Sorbens C18/SCX/SAX
Typ Solid Phase Extraction Column
Volumen (metrisch) 30 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.