Learn More
RETSCH Mahlgarnituren aus Achat
Artikelnummer. 10680062 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10680062 50 ml 1 Stück
10625271 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680062 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 01.462.0178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6110.00 CHF
    5477.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 632.61 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für extrem schnelles, verlustfreies und reproduzierbares Mahlen von mittelharten, spröden und faserigen Materialien bis zur analytischen Feinheit. Retsch™ Achat-Mahl-Sets sind ideal für den Einsatz im Baustoffsektor (Zement), in der Geologie, Mineralogie, Metallurgie und in Kraftwerken.
  • Für die Verwendung mit RS 100 und RS 200 Scheibenmühlen
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für RS200
Material Agate