Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Achat
Artikelnummer. 10457982 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10457982 Für Schwingmühle MM 301 10 ml -
10771581 Für MM 200 Schwingmühle 10 ml 1 Stück
10228230 Für MM 200 Schwingmühle 5 ml 1 Stück
10427602 Für Schwingmühle MM 301 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10457982 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 01.462.0233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 CHF
    2523.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 711.10 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Retsch™ Achat-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlusskonstruktion für auslaufsicheres Vermahlen.
  • Schraubverschluss-Mahlbecher
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schwingmühle MM 301
Material Agate