Beschreibung
Material: Achat
Volumen: 10mL
Volumen: 10mL
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkugeln |
| Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PM 100, PM 200, PM 400 Planeten-Kugelmühlen |
| Material | Poliertes Agat |