Learn More
RETSCH Agate Mahlkugeln
Artikelnummer. 10401223 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10401223 10 mm 1 Stück
10156451 40 mm 1 Stück
10019110 30 mm 1 Stück
10529711 5 mm 1 Stück
10430771 7 mm 1 Stück
10573823 15 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10401223 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.368.0067
Verfügbar ab: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Material: Achat
Volumen: 10mL
Especificaciones
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Planeten-Kugelmühle PM 400
Material Agate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.