Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Achat
Marke: RETSCH 05.368.0064
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Material: AchatVolumen: 40mL
Spezifikation
Mahlkugeln | |
40 mm | |
Planeten-Kugelmühle PM 400 | |
Agate |