Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Achat
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Achat verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
Marke: RETSCH 01.462.0136
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- In Größen von 12 bis 500 ml erhältlich.
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher | |
125 mL | |
Für PM 100, PM 200, PM 400 und S 100 | |
Agate |