Learn More
Agarose, Universal, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Diese Standard-Agarose kann in Konzentrationen zwischen 0.8 % und 2 % verwendet werden. Southern- und Northern-Transfere können effizient von ihnen durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 9012-36-6 |
| Schmelzpunkt | ∼ 89 °C (1.5 % Gel) |
| Menge | 500 g |
| Gelstärke | ≥ 1200g/cm3 |
| Synonym | Galactan Hydrokolloid, 3,6-Anhydro-α-L-Galacto-β-D-Galactan, FastLane Agarose, Indubiose A4, NuSieve GTG, Odigose, Seakem, Sepharose |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (1.5 g plus 100 ml) |
| Güte | Molekularbiologie |