Learn More
Melford Agarose SS
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
For DNA/RNA fragments >1000 bp.
For DNA/RNA fragments >1000 bp. Ideal for separating larger molecules. DNAse/RNase free.
Gel Strength, 1%: >1800 g/cm2
Gel Strength, 1.5%: >3200 g/cm2
Gelling Temperature: 35-37°C
Melting Temperature: 87-89°C
Sulfate: <0.12%
EEO: <0.13%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose SS |
| CAS | 9012-36-6 |
| Menge | 500 g |
| Güte | Molecular Biology |