Learn More
Melford Agarose SS
Artikelnummer. 30017987
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30017987
Marke: Melford A20097100.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For DNA/RNA fragments >1000 bp.
For DNA/RNA fragments >1000 bp. Ideal for separating larger molecules. DNAse/RNase free.
Gel Strength, 1%: >1800 g/cm2
Gel Strength, 1.5%: >3200 g/cm2
Gelling Temperature: 35-37°C
Melting Temperature: 87-89°C
Sulfate: <0.12%
EEO: <0.13%
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose SS
CAS 9012-36-6
Menge 100 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Molecular Biology