Learn More
Agarose (Proteinelektrophorese-Gütegrad), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10775684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10775684 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10367033 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
10112823 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10775684 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP164100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9012-36-6 | Molecular Formula: C12H18O9
Agarose (Proteinelektrophoresequalität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Creme
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) Max. 0,1
Gelierungstemperatur 34° bis 45 °C
Gelstärke 800 g/cm,2Minuten.
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Formelmasse 306.12
Güte Proteinelektrophorese