Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose MS8, für kleine DNA-Fragmente
Artikelnummer. 11332729
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332729 100 g 100 Gramm
15447615 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332729 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H26738.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für kleine DNA-Fragmente
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose. Agarose-Gele werden auch bei der Immunelektrophorese (IEP) und bei der Doppeldiffusion von Ouchterlony-Platten zur Demonstration von Antikörper-Antigen-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose MS8
Namenshinweis for small DNA fragments
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Güte Molekularsieb